Learn More
Risedronate sodium, MedChemExpress
Artikelnummer. 16482026
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
500 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16482026 500 mg 500 Milligramm
16448116 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16482026 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYB0119
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 01-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress Risedronate sodium is a pyridinyl biphosphonate which inhibits osteoclast-mediated bone resorption.
Risedronate sodium is a pyridinyl biphosphonate which inhibits osteoclast-mediated bone resorption.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Risedronate sodium
Physikalische Form Solid
CAS 115436-72-1
Farbe White
Menge 500 mg
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C7H10NNaO7P2
Synonym Risedronic Acid Sodium
Löslichkeitsinformationen H2O : 8.33 mg/mL (27.30 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 1 mg/mL (3.28 mM; ultrasonic and warming and heat to 80°C)
SMILES OC(P(O)(O)=O)(P(O)([O-])=O)CC1=CN=CC=C1.[Na+]
Molekulargewicht (g/mol) 305.09
Formelmasse 305.09
Reinheit (%) 98.0%
Güte Research