missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Rislenemdaz, MedChemExpress

Artikelnummer. 16496787
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
50 Milligramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16496787 5 mg 5 Milligramm
16464088 10 mg -
16461069 1 mg -
16440447 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16496787 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY106441A

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress Rislenemdaz (CERC-301) is an orally bioavailable and selective N-methyl-D-aspartate (NMDA) receptor subunit 2B (GluN2B) antagonist with Ki and IC 50 of 8.1 nM and 3.6 nM, respectively.

Rislenemdaz (CERC-301) is an orally bioavailable and selective N-methyl-D-aspartate (NMDA) receptor subunit 2B (GluN2B) antagonist with Ki and IC 50 of 8.1 nM and 3.6 nM, respectively.

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Rislenemdaz
Physikalische Form Solid
CAS 808732-98-1
Farbe White
Menge 5 mg
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C19H23FN4O2
Zur Verwendung mit (Anwendung) Neuroscience-Neurodegeneration
Synonym MK-0657 CERC-301
Löslichkeitsinformationen DMSO : 100 mg/mL (279.01 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(N1C[C@@H](F)[C@@H](CNC2=NC=CC=N2)CC1)OCC3=CC=C(C)C=C3
Molekulargewicht (g/mol) 358.41
Formelmasse 358.41
Reinheit (%) 97.5%
Güte Research
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Research purposes only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.