Learn More
Thermo Scientific Chemicals RITA, p53-Aktivator III
Artikelnummer. p-7082456
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Milligramm
Artikelnummer. 15446869
Marke: Thermo Scientific Chemicals J65379.MA
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Ein zelldurchlässiges, p53-gezieltes, trizyklisches Thiophen-Derivat
A cell-permeable, p53-targeting, tricyclic thiophene derivative
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 213261-59-7
Summenformel C14H12O3S2
Synonym 5,5′-(2,5-Furandiyl)bis-2-thiophenethanol; NSC 652287
Spezifikation
Menge 10 mg
Inhalt und Lagerung 2 °C bis 8 °C
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ein zelldurchlässiges, p53-gezieltes, trizyklisches Thiophen-Derivat
Formelmasse 292,40g/mol
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Produkttyp Signaltransduktionsreagenz
Form Kristalliner Feststoff
InChI-Schlüssel KZENBFUSKMWCJF-UHFFFAOYSA-N
SMILES OCC1=CC=C(S1)C1=CC=C(O1)C1=CC=C(CO)S1
IUPAC-Name (5-{5-[5-(hydroxymethyl)thiophen-2-yl]furan-2-yl}thiophen-2-yl)methanol
Molekulargewicht (g/mol) 292.37