missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Rituximab Mouse, Unconjugated, Monoclonal Antibody, AcroBiosystems
Mouse Monoclonal Antibody
N.V.
Spezifikation
Antigen | Rituximab |
---|---|
Klassifikation | Monoclonal |
Konjugat | Unconjugated |
Wirtsspezies | Hybridoma |
Regulatorischer Status | RUO |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16468009
|
ACROBiosystems
RIB-Y35-100UG |
100 μg |
N.V.
100 Mikrogramm |
N/A | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann. Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an. |
|||||||||
16478009
|
ACROBiosystems
RIB-Y35-1MG |
1 mg |
N.V.
1 Milligramm |
N/A | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann. Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an. |
|||||||||
Beschreibung
Rituximab Monoclonal antibody specifically detects Rituximab.Spezifikation
Rituximab | |
Unconjugated | |
RUO | |
-20°C |
Monoclonal | |
Hybridoma | |
Primary |