Learn More
Rivaroxaban, MedChemExpress
Artikelnummer. 16474047
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16474047 50 mg 50 Milligramm
16448138 10 mg -
16420598 5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16474047 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY50903
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress Rivaroxaban (BAY 59-7939) is a highly potent, selective and direct Factor Xa (FXa) inhibitor, achieving a strong gain in anti-FXa potency (IC50 0.7 nM; Ki 0.4 nM).
Rivaroxaban (BAY 59-7939) is a highly potent, selective and direct Factor Xa (FXa) inhibitor, achieving a strong gain in anti-FXa potency (IC50 0.7 nM
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Rivaroxaban
Physikalische Form Solid
CAS 366789-02-8
Farbe White
Menge 50 mg
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C19H18ClN3O5S
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation
Synonym BAY 59-7939
Löslichkeitsinformationen DMSO : 50 mg/mL (114.71 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(N(C1=CC=C(N2C(COCC2)=O)C=C1)C3)O[C@H]3CNC(C4=CC=C(S4)Cl)=O
Molekulargewicht (g/mol) 435.88
Formelmasse 435.88
Reinheit (%) 99.67%
Güte Research