Learn More
Rivastigmine, MedChemExpress
Artikelnummer. 16497256
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
500 Milligramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16497256 100 mg -
16441836 500 mg 500 Milligramm
16431246 200 mg -
16423327 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16497256 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY17368
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress Rivastigmine (S-Rivastigmine) is an orally active and potent cholinesterase (ChE) inhibitor and inhibits butyrylcholinesterase (BChE) and acetylcholinesteras (AChE) with IC50s of 0.037 μM , 4.15 μM, respectively.
Rivastigmine can pass the blood brain barrier (BBB). Rivastigmine is a parasympathomimetic or cholinergic agent used for the research of mild to moderate dementia of the Alzheimer's type and dementia due to Parkinson's disease.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Rivastigmine
CAS 123441-03-2
Farbe Colorless
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C14H22N2O2
Menge 100 mg
Synonym S-Rivastigmine
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 50 mg/mL (199.73 mM)
SMILES O=C(N(C)CC)OC1=CC=CC([C@H](C)N(C)C)=C1
Molekulargewicht (g/mol) 250.34
Formelmasse 250.34
Reinheit (%) 98.75%
Güte Research
Physikalische Form Liquid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Neuroscience-Neurodegeneration