Learn More
RMC-4550, MedChemExpress
Artikelnummer. 16464858
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
5 Milligramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16464858 10 mg 10 Milligramm
16435646 100 mg -
16431117 50 mg -
16457607 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16464858 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY116009
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 23-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress RMC-4550 is a potent, selective and allosteric inhibitor of SHP2, with an IC50 of 0.583 nM.
RMC-4550 is a potent, selective and allosteric inhibitor of SHP2, with an IC50 of 0.583 nM.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material RMC-4550
CAS 2172651-73-7
Farbe Light Yellow
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C21H26Cl2N4O2
Menge 10 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 260 mg/mL (594.48 mM)
SMILES ClC1=C(C(C2=NC(CO)=C(N=C2C)N3CCC4(CC3)CO[C@H]([C@H]4N)C)=CC=C1)Cl
Molekulargewicht (g/mol) 437.36
Formelmasse 437.36
Reinheit (%) 98.61%
Güte Research
Physikalische Form Powder
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-programmed cell death