Learn More
RN 1747, TRC
Artikelnummer. 30409871
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
100 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30409871 250 mg
30413380 50 mg
30409248 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30409871 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCR637008250MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1024448-59-6
Summenformel C17H18ClN3O4S
Molekulargewicht (g/mol) 395.87
Synonym RN 1747, 1-(4-Chloro-2-nitrophenyl)sulfonyl-4-benzylpiperazine
IUPAC-Name 1-Benzyl-4-(4-Chlor-2-Nitrophenyl)Sulfonylpiperazin
SMILES [O-][N+](=O)c1cc(Cl)ccc1S(=O)(=O)N2CCN(Cc3ccccc3)CC2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-(4-Chloro-2-nitrophenyl)sulfonyl-4-benzylpiperazine
Menge 250 mg
InChI-Formel InChI=1S/C17H18ClN3O4S/c18-15-6-7-17(16(12-15)21(22)23)26(24,25)20-10-8-19(9-11-20)13-14-4-2-1-3-5-14/h1-7,12H,8-11,13H2
Formelmasse 395.0707