Learn More
RN-18, MedChemExpress
Artikelnummer. 16493678
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
25 Milligramm
5 Milligramm
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16493678 10 mg 10 Milligramm
16490067 50 mg -
16486417 5 mg 5 Milligramm
16442826 25 mg 25 Milligramm
16404766 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16493678 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY102014
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress RN-18 is a HIV-1 viral infectivity factor (HIV-1 Vif) inhibitor with an IC50 of 6 μM in nonpermissive H9 cells.
RN-18 is a HIV-1 viral infectivity factor (HIV-1 Vif) inhibitor with an IC50 of 6 μM in nonpermissive H9 cells.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material RN-18
CAS 431980-38-0
Farbe Yellow
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C20H16N2O4S
Menge 10 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : 100 mg/mL (262.87 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(NC1=CC=CC=C1OC)C2=CC=CC=C2SC3=CC=C([N+]([O-])=O)C=C3
Molekulargewicht (g/mol) 380.42
Formelmasse 380.42
Reinheit (%) 99.37%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-anti-virus