Learn More
Macherey-Nagel™ RNase A
Beschreibung
- Kann in Wasser oder Resuspensionspuffer aufgelöst werden, um Arbeitslösung herzustellen
- Kompatibel mit Resuspensionspuffern A1 / S1 / S1-EF / RES / RES-EF / RES-BAC
- Ausschließlich für Forschungszwecke entwickelt, entworfen und verk
Spezifikation
Spezifikation
| Konzentration | 90 bis < 100 % |
| Farbe | Weiß |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Nukleinsäureaufreinigung |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | NucleoSpin oder NucleoBond Kits |
| CAS | 9001-99-4 |
| Inhalt und Lagerung | Raumtemperatur (18 °C bis 25 °C) |
| Quelle | Rinderpankreas |
| Menge | 30 mg |
| Biologische Aktivität | RNase-Aktivität: 120 U/mg |
| Form | gefriergetrocknet |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- RNase A
- Gefahr
- Inhalationsallergen Kategorie 1
- H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P342+P311-Bei Symptomen der Atemwege: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.