Learn More
Macherey-Nagel™ RNaseA
Artikelnummer. 10174711
Change view
Click to view available options
Menge:
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
1 Stück
100 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10174711 50 mg 50 Milligramm
10524035 50 mg 1 Stück
10546881 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10174711 Lieferant Macherey-Nagel™ Lieferanten-Nr. 740505.50
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hauptsächlich für die Verwendung mit NucleoSpin™ und NucleoBond™ Kits vorgesehen. Macherey-Nagel™ RNase A ist ein gefriergetrocknetes Enzym aus Rinderpankreas. Es weist eine RNase-Aktivität von 120 U/mg auf. Erhältlich in Packungen von 50 mg und 100 mg.
Ribonuklease (RNase) ist ein Enzym, das den Abbau von RNA in kleinere Bestandteile katalysiert. RNase A ist eines der härtesten Enzyme im allgemeinen Laborgebrauch. Es ist spezifisch für einsträngige RNAs, wobei das 3'-Ende von unpaarigen C- und U-Rückständen gespalten wird und schließlich ein 3'-phosphoryliertes Produkt über ein 2',3-zyklisches Monophosphat-Zwischenprodukt gebildet wird. Sie erfordert keine Kofaktoren für ihre Aktivität.
  • CAS: 9001-99-4
  • Nur für Forschungszwecke
  • Zur Verwendung in Wasser auflösen oder Puffer resuspendieren
    • In Wasser gelöst, kann es bei 4 °C bis zu 3 Monate gelagert werden (in kleineren Aliquoten bei −20 °C auch länger)
    • Aufgelöst im Resuspensionspuffer A1 / S1 / S1-EF / RES / RESEF / RES-BAC kann es bei 4 °C bis zu 6 Monate gelagert werden
Spezifikation
Farbe Weiß
Zur Verwendung mit (Geräte) NucleoSpin™ und NucleoBond™ Kits
Lagerungspuffer A1/S1/S1-EF/RES/RESEF /RES-BAC
Inhalt und Lagerung Bei Raumtemperatur (18 bis 25 °C) mindestens 1 Jahr lagern.
Quelle Rinderpankreas
Menge 50 mg
Produkttyp Ribonuklease A
Form Gefriergetrocknet
compliance-icons
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P342+P311-Bei Symptomen der Atemwege: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.