Learn More
Macherey-Nagel™ RNaseA
Beschreibung
Ribonuklease (RNase) ist ein Enzym, das den Abbau von RNA in kleinere Bestandteile katalysiert. RNase A ist eines der härtesten Enzyme im allgemeinen Laborgebrauch. Es ist spezifisch für einsträngige RNAs, wobei das 3'-Ende von unpaarigen C- und U-Rückständen gespalten wird und schließlich ein 3'-phosphoryliertes Produkt über ein 2',3-zyklisches Monophosphat-Zwischenprodukt gebildet wird. Sie erfordert keine Kofaktoren für ihre Aktivität.
- CAS: 9001-99-4
- Nur für Forschungszwecke
- Zur Verwendung in Wasser auflösen oder Puffer resuspendieren
- In Wasser gelöst, kann es bei 4 °C bis zu 3 Monate gelagert werden (in kleineren Aliquoten bei −20 °C auch länger)
- Aufgelöst im Resuspensionspuffer A1 / S1 / S1-EF / RES / RESEF / RES-BAC kann es bei 4 °C bis zu 6 Monate gelagert werden
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Weiß |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | NucleoSpin™ und NucleoBond™ Kits |
| Lagerungspuffer | A1/S1/S1-EF/RES/RESEF /RES-BAC |
| Inhalt und Lagerung | Bei Raumtemperatur (18 bis 25 °C) mindestens 1 Jahr lagern. |
| Quelle | Rinderpankreas |
| Menge | 100 mg |
| Produkttyp | Ribonuklease A |
| Form | Gefriergetrocknet |
Sicherheit und Handhabung
- Gefahr
- Inhalationsallergen Kategorie 1
- H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P342+P311-Bei Symptomen der Atemwege: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.