Learn More
Macherey-Nagel™ RNaseA
Artikelnummer. p-8013782
Click to view available options
Menge:
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
1 Stück
100 Milligramm
50 Milligramm
Artikelnummer. 10524035
Marke: Macherey-Nagel™ 740505.50
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Hauptsächlich für die Verwendung mit NucleoSpin™ und NucleoBond™ Kits vorgesehen. Macherey-Nagel™ RNase A ist ein gefriergetrocknetes Enzym aus Rinderpankreas. Es weist eine RNase-Aktivität von 120 U/mg auf. Erhältlich in Packungen von 50 mg und 100 mg.
Ribonuklease (RNase) ist ein Enzym, das den Abbau von RNA in kleinere Bestandteile katalysiert. RNase A ist eines der härtesten Enzyme im allgemeinen Laborgebrauch. Es ist spezifisch für einsträngige RNAs, wobei das 3'-Ende von unpaarigen C- und U-Rückständen gespalten wird und schließlich ein 3'-phosphoryliertes Produkt über ein 2',3-zyklisches Monophosphat-Zwischenprodukt gebildet wird. Sie erfordert keine Kofaktoren für ihre Aktivität.
  • CAS: 9001-99-4
  • Nur für Forschungszwecke
  • Zur Verwendung in Wasser auflösen oder Puffer resuspendieren
    • In Wasser gelöst, kann es bei 4 °C bis zu 3 Monate gelagert werden (in kleineren Aliquoten bei −20 °C auch länger)
    • Aufgelöst im Resuspensionspuffer A1 / S1 / S1-EF / RES / RESEF / RES-BAC kann es bei 4 °C bis zu 6 Monate gelagert werden
Spezifikation
Farbe Weiß
Zur Verwendung mit (Geräte) NucleoSpin™ und NucleoBond™ Kits
Lagerungspuffer A1/S1/S1-EF/RES/RESEF /RES-BAC
Inhalt und Lagerung Bei Raumtemperatur (18 bis 25 °C) mindestens 1 Jahr lagern.
Quelle Rinderpankreas
Menge 50 mg
Produkttyp Ribonuklease A
Form Gefriergetrocknet
compliance-icons
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P342+P311-Bei Symptomen der Atemwege: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.