Learn More
RNF2 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00 € - 399.00 €
Spezifikation
Antigen RNF2
Konzentration 0.23 mg/mL
Anwendungen Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16895484
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Proteintech
16031-1-AP-20UL
20 μL
140.00 €
20 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 21-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
16885484
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Proteintech
16031-1-AP-150UL
150 μL
399.00 €
150 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 21-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
The protein encoded by this gene is a molecular chaperone that is a member of the chaperonin containing TCP1 complex , also known as the TCP1 ring complex. This complex consists of two identical stacked rings, each containing eight different proteins. Unfolded polypeptides enter the central cavity of the complex and are folded in an ATP-dependent manner. The complex folds various proteins, including actin and tubulin. Alternate transcriptional splice variants of this gene, encoding different isoforms, have been characterized. In addition, three pseudogenes that appear to be derived from this gene have been found.
Spezifikation
Spezifikation
RNF2
Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Human, Mouse, Rat
Q4KLY4, Q99496, Q9CQJ4
19821, 304850, 6045
RNF2 Fusion Protein Ag8900
Primary
-20°C
RNF2
0.23 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
BAP 1, BAP1, DING, HIP2 interacting protein 3, HIPI3, Protein DinG, RING finger protein 1B, ring finger protein 2, RING finger protein BAP 1, RING1B, RING2, RNF2
RNF2
IgG
Antigen Affinity Chromatography