Learn More
RNF4 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00 € - 410.00 €
Spezifikation
Antigen RNF4
Konzentration 0.32 mg/mL
Anwendungen Western Blot, Immunoprecipitation
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16877794
Unterlagen ansehen
Proteintech
17810-1-AP-20UL
20 μL
145.00 €
20 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
16867794
Unterlagen ansehen
Proteintech
17810-1-AP-150UL
150 μL
410.00 €
150 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
The protein encoded by this gene contains a RING finger motif and acts as a transcription regulator. This protein has been shown to interact with, and inhibit the activity of, TRPS1, a transcription suppressor of GATA-mediated transcription. Transcription repressor ZNF278/PATZ is found to interact with this protein, and thus reduce the enhancement of androgen receptor-dependent transcription mediated by this protein. Studies of the mouse and rat counterparts suggested a role of this protein in spermatogenesis. A pseudogene of this gene is found on chromosome 1.
Spezifikation
Spezifikation
RNF4
Western Blot, Immunoprecipitation
Unconjugated
Rabbit
Human, Mouse, Rat
O88846, P78317, Q9QZS2
19822, 29274, 6047
RNF4 Fusion Protein Ag12115
Primary
-20°C
RNF4
0.32 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
E3 ubiquitin ligase RNF4, Protein SNURF, RES4 26, ring finger protein 4, RNF4, SNURF
RNF4
IgG
Antigen Affinity Chromatography