Learn More
RNF41 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00 € - 399.00 €
Spezifikation
Antigen | RNF41 |
---|---|
Konzentration | 0.29 mg/mL |
Anwendungen | Western Blot |
Klassifikation | Polyclonal |
Konjugat | Unconjugated |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16887084
|
Proteintech
17233-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00 €
20 Mikroliter |
Verfügbar ab: 23-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16877084
|
Proteintech
17233-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00 €
150 Mikroliter |
Verfügbar ab: 23-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
The RING-type zinc finger motif is present in a number of viral and eukaryotic proteins and is made of a conserved cysteine-rich domain that is able to bind two zinc atoms. Proteins that contain this conserved domain are generally involved in the ubiquitination pathway of protein degradation. Nrdp1, also known as RNF41 (RING finger protein 41), SBBI03 or FLRF, is a 317 amino acid protein that contains one RING-type zinc finger and one SIAH-type zinc finger. Expressed in testis, ovary and prostate, Nrdp1 functions as an E3 ubiquitin-protein ligase that, characteristic of E3 ligase proteins, accepts ubiquitin (in the form of a thioester) from an E2 ubiquitin-conjugating enzyme and transfers that ubiquitin residue to substrates targeted for degradation. Specifically, Nrdp1 interacts with ErbB-3 and UBPY, thereby targeting them for proteasomal degradation.Spezifikation
RNF41 | |
Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Mouse, Rat | |
Q8BH75, Q9H4P4 | |
10193, 362814, 67588 | |
RNF41 Fusion Protein Ag11076 | |
Primary | |
-20°C | |
RNF41 |
0.29 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
FLRF, NRDP1, ring finger protein 41, RNF41, SBBI03 | |
Rnf41 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |