Learn More
Ro 25-6981 Maleate, MedChemExpress
Artikelnummer. 16466386
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
5 Milligramm
50 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
16466386 100 mg 100 Milligramm
16455958 10 mg -
16442107 50 mg 50 Milligramm
16418587 5 mg 5 Milligramm
4 options
Artikelnummer. 16466386
Marke: Medchem Express HY13993A
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress Ro 25-6981 Maleate is a potent, selective and activity-dependent NR2B subunit specific NMDA receptor antagonist. Ro 25-6981 Maleat shows anticonvulsant and anti-parkinsonian activity. Ro 25-6981 Maleate has the potential for the research of parkinson's disease (PD).
Ro 25-6981 Maleate is a potent, selective and activity-dependent NR2B subunit specific NMDA receptor antagonist. Ro 25-6981 Maleat shows anticonvulsant and anti-parkinsonian activity. Ro 25-6981 Maleate has the potential for the research of parkinson's disease (PD).
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ro 25-6981 Maleate
CAS 1312991-76-6
Farbe Off-White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C26H33NO6
Menge 100 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : 100 mg/mL (219.52 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 8.33 mg/mL (18.29 mM; ultrasonic and warming and heat to 45°C)
SMILES OC1=CC=C([C@H](O)[C@@H](C)CN2CCC(CC3=CC=CC=C3)CC2)C=C1.O=C(O)/C=C\C(O)=O
Molekulargewicht (g/mol) 455.54
Formelmasse 455.54
Reinheit (%) 97.48%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Neuroscience-Neurodegeneration