Learn More
Ro-3306, MedChemExpress
Artikelnummer. 16497957
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
5 Milligramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16497957 5 mg 5 Milligramm
16421457 50 mg -
16405248 10 mg 10 Milligramm
16435916 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16497957 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY12529
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 08-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress Ro-3306 is a potent and selective inhibitor of CDK1, with Kis of 20 nM, 35 nM and 340 nM for CDK1, CDK1/cyclin B1 and CDK2/cyclin E, respectively.
Ro-3306 is a potent and selective inhibitor of CDK1, with Kis of 20 nM, 35 nM and 340 nM for CDK1, CDK1/cyclin B1 and CDK2/cyclin E, respectively.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ro-3306
Physikalische Form Solid
CAS 872573-93-8
Farbe Brown
Menge 5 mg
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C18H13N3OS2
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-Kinase/protease
Löslichkeitsinformationen DMSO : 25 mg/mL (71.13 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1N=C(NCC2=CC=CS2)S/C1=C\C3=CC=C4N=CC=CC4=C3
Molekulargewicht (g/mol) 351.45
Formelmasse 351.45
Reinheit (%) 98.52%
Güte Research