Learn More
Ro 41-1049 hydrochloride, MedChemExpress
Artikelnummer. 16434216
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
5 Milligramm
50 Milligramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16434216 100 mg 100 Milligramm
16425497 5 mg 5 Milligramm
16419456 50 mg 50 Milligramm
16412758 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16434216 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY100027A
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress Ro 41-1049 hydrochloride is a reversible and selective inhibitor of monoamine oxidase-A (MAO-A). An homogeneous population of high affinity binding sites for [3H]Ro 41-1049 is found in membrane preparations from human frontal cortex and placenta (Kd values of 16.5 and 64.4 nM, respectively).
Ro 41-1049 hydrochloride is a reversible and selective inhibitor of monoamine oxidase-A (MAO-A). An homogeneous population of high affinity binding sites for [3H]Ro 41-1049 is found in membrane preparations from human frontal cortex and placenta (Kd values of 16.5 and 64.4 nM, respectively).
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ro 41-1049 hydrochloride
CAS 127917-66-2
Farbe Off-White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C12H13ClFN3OS
Menge 100 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 32 mg/mL (106.04 mM) ∣H2O : 25 mg/mL (82.84 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=C(C2=CC=CC(F)=C2)SC=N1)NCCN.[H]Cl
Molekulargewicht (g/mol) 301.77
Formelmasse 301.77
Reinheit (%) 99.96%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Neuroscience-Neuromodulation