Learn More
RO-9187, MedChemExpress
Artikelnummer. 16456947
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
16456947 5 mg
16444228 10 mg
16440567 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16456947 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY10870
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress RO-9187 is a potent inhibitor of HCV virus replication with an IC50 of 171 nM.
RO-9187 is a potent inhibitor of HCV virus replication with an IC50 of 171 nM.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material RO-9187
CAS 876708-03-1
Farbe Light Yellow
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C9H12N6O5
Menge 5 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : 100 mg/mL (351.83 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 7.14 mg/mL (25.12 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1N=C(N)C=CN1[C@H]2[C@@H](O)[C@H](O)[C@](CO)(N=[N+]=[N-])O2
Molekulargewicht (g/mol) 284.23
Formelmasse 284.23
Reinheit (%) 98.0%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-anti-virus