Learn More
STEMCELL Technologies RoboSep™ Mouse Hematopoietic Progenitor Cell Isolation Kit
Click to view available options
:
1 x 109 cells
Beschreibung
- The EasySep™ Mouse Hematopoietic Cell Isolation Kit is designed to isolate stem and progenitor cells from single-cell suspensions of bone marrow or other tissues by negative selection
- Unwanted cells are targeted for removal with biotinylated antibodies directed against non-hematopoietic stem cells and non-progenitor cells (CD5, CD11b, CD19, CD45R/B220, Ly6G/C(Gr-1), TER119, 7-4) and streptavidin-coated magnetic particles (RapidSpheres™ )
- Labeled cells are separated using an EasySep™ magnet without the use of columns
- Desired cells are poured off into a new tube
- This product replaces the EasySep™ Mouse Hematopoietic Progenitor Cell Enrichment Kit (Catalog #19756) for faster cell isolations
Spezifikation
Spezifikation
| Zelltyp | Hematopoietic Stem and Progenitor Cells |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Cell Isolation |
| Menge | 1 x 109 cells |
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.