Learn More
Hamilton™ Tub FEP 1xM6 2x1x650
Bietet die perfekte Abdichtung einschließlich minimiertem Totvolumen für 1/4 Zoll - 28 UNF oder M 6-Flachbodenventilanschlüsse.
Marke:  Hamilton™ 240010
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 10359304
  • 35.00 € / 2 Stück
Verfügbar ab: 23-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Schlaucheinheit
  • Für den Einsatz mit allen Microlab™ 500 Instrumenten
  • Schläuche hergestellt aus FEP
Spezifikation
Spezifikation
18 Gauge
650 mm
1er-Packung
FEP
Microlab Serie 500 A, B und C
Gehäuse M6