Learn More
Hamilton™ Robotics Septen, gering blutend, für hohe Temperaturen
Artikelnummer. 10034202
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
9,5mm
12,7mm
Packungsgröße:
50 Stück
Artikelnummer. 10034202
Marke: Hamilton™ 75833
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Septen ohne Bluten bis 400°C
Ideal für die GC/MS
φ: 12,7mm
Spezifikation
Durchmesser (metrisch) 9,5mm
Zur Verwendung mit (Geräte) GC
Menge 50/Packung
Produkttyp Septa mit geringem Bluten und hoher Temperatur