Learn More
Hamilton™ Robotics Septen, gering blutend, für hohe Temperaturen
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
9,5mm
12,7mm
Unit Size:
50 Stück
Description
Septen ohne Bluten bis 400°C
Ideal für die GC/MS
φ: 12,7mm
Ideal für die GC/MS
φ: 12,7mm
Specifications
Specifications
| Durchmesser (metrisch) | 12,7mm |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | GC |
| Menge | 50/Packung |
| Produkttyp | Septa mit geringem Bluten und hoher Temperatur |