Learn More
SP Genevac™ Rocket Synergy 2 Dionex 250 ml ASE Flaschenadapter
Beschreibung
- Ermöglicht die gleichzeitige Verarbeitung von bis zu 6 Flaschen
- 6 Stk./Set
- Adapter, der die Verwendung von Dionex™ 250-ml-Sammelflaschen ASE ermöglicht
- Kompatibel mit Rocket Synergy 2 Rocket Synergy
- Nur kompatibel mit Flaschenrotoren
Spezifikation
Spezifikation
| Material | Kunststoff |
| Typ | Adapterset |