Learn More
Duran™ Rodaviss Hülsen aus Glas
49.70 € - 186.00 €
Spezifikation
Menge 10Pack
Typ Sleeve Joint
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 6
Produktcode Marke Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Preis Menge & Verfügbarkeit  
15844808
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Duran™
286525005
Outer Diameter: 18mm Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
15824828
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Duran™
286549609
Outer Diameter: 34mm Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
15854818
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Duran™
286543409
Outer Diameter: 28mm Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
15804818
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Duran™
286536508
Outer Diameter: 22mm Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
15854828
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Duran™
286559507
Outer Diameter: 38mm Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
15874828
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Duran™
286562509
Outer Diameter: 50mm Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Spezifikation
10Pack
Sleeve Joint