Learn More
Eurofins DiscoverX ROKβ/ROCK-I Protein, Active
Beschreibung
Rho-associated, coiled-coil containing protein kinase (ROCK), including the ROCK1 and ROCK2 isoforms, is a protein kinase involved in signaling from Rho to actin cytoskeleton. PKA and the two ROCKs have been reported to have opposite effects on neurite formation. More studies are needed to provide significant insights into the role of ROCK in several pathological processes. ROCK inhibitors have been shown the benefit for treatment of various cancers, inflammation, coronary artery spasms and hypertension.
GenBank NM_005406
Spezifikation
Spezifikation
| Zusammensetzung | mg/mL of enzyme in 50 mM Tris/HCl pH 7.5, 300 mM NaCl, 0.1 mM EGTA, 0.03% Brij-35, 270 mM sucrose, 1 mM benzamidine, 0.2 mM PMSF, 0.1% 2-mercaptoethanol. Frozen solution. |
| Molekulargewicht | 61.4 kDa |
| Menge | 10 μg |
| Spezies | Human |
| Rekombinant | Recombinant |
| Proteinmarkierung | N-terminal 6His |
| Expressionssystem | Recombinant enzyme expressed in Sf21 insect cells |
| Proteinform | Truncated |
| Reinheits- oder Qualitätsgrad | ≥59% |
| Protein | ROCK-I, active |
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.