Learn More
Ropinirole hydrochloride, MedChemExpress
Artikelnummer. 16458396
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
50 mg
100 mg
200 mg
Packungsgröße:
200 Milligramm
50 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
16458396 100 mg -
16444427 50 mg 50 Milligramm
16431436 200 mg 200 Milligramm
3 options
Artikelnummer. 16458396
Marke: Medchem Express HYB0623A
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress Ropinirole (SKF 101468) hydrochloride is an orally active, potent D3/D2 receptor agonist with a Ki of 29 nM for D2 receptor. Ropinirole hydrochloride has pEC50s of 7.4, 8.4 and 6.8 for hD2, hD3 and hD4 receptors, respectively. Ropinirole hydrochloride has no affinity for the D1 receptors. Ropinirole hydrochloride has the potential for Parkinson's disease.
Ropinirole (SKF 101468) hydrochloride is an orally active, potent D3/D2 receptor agonist with a Ki of 29 nM for D2 receptor. Ropinirole hydrochloride has pEC50s of 7.4, 8.4 and 6.8 for hD2, hD3 and hD4 receptors, respectively. Ropinirole hydrochloride has no affinity for the D1 receptors. Ropinirole hydrochloride has the potential for Parkinson's disease.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ropinirole hydrochloride
Physikalische Form Solid
CAS 91374-20-8
Farbe Yellow
Menge 100 mg
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C16H25ClN2O
Zur Verwendung mit (Anwendung) Neuroscience-Neurodegeneration
Synonym SKF 101468 hydrochloride
Löslichkeitsinformationen H2O : 100 mg/mL (336.88 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 16.67 mg/mL (56.16 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1NC2=C(C(CCN(CCC)CCC)=CC=C2)C1.Cl
Molekulargewicht (g/mol) 296.84
Formelmasse 296.84
Reinheit (%) 99.25%
Güte Research