Learn More
ROR1 Mouse anti-Human, CoraLite 488, Clone: 1F5D8, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
136.00 € - 367.00 €
Spezifikation
Antigen | ROR1 |
---|---|
Klon | 1F5D8 |
Anwendungen | Flow Cytometry |
Klassifikation | Monoclonal |
Konjugat | CoraLite 488 |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17751299
|
Proteintech
CL488-66923-20UL |
20 μL |
136.00 €
20 Mikroliter |
Verfügbar ab: 18-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
17619876
|
Proteintech
CL488-66923-100UL |
100 μL |
367.00 €
100 Mikroliter |
Verfügbar ab: 18-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
ROR1 Monoclonal antibody apecifically detetects ROR1 antigen in Human Samples. It is validated for Flow Cytometry.Spezifikation
ROR1 | |
Flow Cytometry | |
CoraLite 488 | |
Mouse | |
PBS with 50% Glycerol, 0.05% Proclin300, 0.5% BSA, pH 7.3. | |
4919 | |
ROR1 fusion protein Ag14586 | |
Primary | |
Store at -20°C. Avoid exposure to light. |
1F5D8 | |
Monoclonal | |
Liquid | |
Human | |
BC006374 | |
ROR1 | |
IgG1 | |
Protein G purification |