missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

STEMCELL Technologies RosetteSep™ Human B Cell Enrichment Cocktail

Artikelnummer. 17127661
Encompass
Change view
Click to view available options
Menge:
200 mL Vollblut
40 ml Vollblut
Packungsgröße:
1 Set
Artikelnummer. Menge unitSize
17127661 40 ml Vollblut 1 Set
17187661 200 mL Vollblut 1 Set
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 17127661

Marke: STEMCELL Technologies 15024

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Immunodensity isolation of untouched B cells

  • The RosetteSep™ Human B Cell Enrichment Cocktail is designed to isolate B cells from whole blood by negative selection
  • Unwanted cells are targeted for removal with Tetrameric Antibody Complexes recognizing non-B cells and glycophorin A on red blood cells (RBCs)
  • When centrifuged over a buoyant density medium such as RosetteSep™ DM-L (Catalog #15705) or Lymphoprep™ (Catalog #07801), the unwanted cells pellet along with the RBCs
  • The purified B cells are present as a highly enriched population at the interface between the plasma and the buoyant density medium

Spezifikation

Zelltyp B Cells
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cell Isolation
Menge 40 ml Vollblut
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.