missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

STEMCELL Technologies RosetteSep™ Human Progenitor Cell Basic Pre-Enrichment Cocktail

Artikelnummer. 17147691
Encompass
Change view
Click to view available options
Menge:
1000 mL Nabelschnurblut
5000 mL Nabelschnurblut
Artikelnummer. Menge
17147691 5000 mL Nabelschnurblut
17107691 1000 mL Nabelschnurblut
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 17147691

Marke: STEMCELL Technologies 15266

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Immunodensity pre-enrichment of untouched progenitor cells from cord blood

  • The RosetteSep™ Human Progenitor Cell Basic Pre-Enrichment Kit is designed to pre-enrich hematopoietic progenitor cells from cord blood by negative selection
  • Unwanted cells are targeted for removal with antibody complexes recognizing CD3, CD11b, CD19 and glycophorin A on red blood cells (RBCs)
  • When centrifuged over a buoyant density medium such as Lymphoprep™ (Catalog #07801), the unwanted cells pellet along with the RBCs
  • The hematopoietic progenitor cells are present as an enriched population at the interface between the plasma and the buoyant density medium
  • Cells of interest can then be positively selected from the pre-enriched cell population using EasySep™ (e.g. EasySep™ Human CD34 Positive Selection)

Spezifikation

Zelltyp Hematopoietic Stem and Progenitor Cells
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cell Isolation
Menge 5000 mL Nabelschnurblut
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.