Learn More
Rosiglitazone, MedChemExpress
Artikelnummer. 16413337
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
50 mg
200 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16413337 50 mg 50 Milligramm
16481246 200 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16413337 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY17386
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress Rosiglitazone (BRL 49653) is an orally active selective PPARγ agonist (EC50: 60 nM, Kd: 40 nM). Rosiglitazone is an TRPC5 activator (EC50: 30 μM) and TRPM3 inhibitor. Rosiglitazone can be used in the research of obesity and diabetes, senescence, ovarian cancer.
Rosiglitazone (BRL 49653) is an orally active selective PPARγ agonist (EC50: 60 nM, Kd: 40 nM). Rosiglitazone is an TRPC5 activator (EC50: 30 μM) and TRPM3 inhibitor. Rosiglitazone can be used in the research of obesity and diabetes, senescence, ovarian cancer.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Rosiglitazone
CAS 122320-73-4
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C18H19N3O3S
Menge 50 mg
Synonym BRL 49653
Löslichkeitsinformationen DMSO : 250 mg/mL (699.44 mM; Need ultrasonic) ∣Ethanol : 2 mg/mL (5.60 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic) (insoluble)
SMILES O=C(N1)SC(CC2=CC=C(OCCN(C)C3=NC=CC=C3)C=C2)C1=O
Molekulargewicht (g/mol) 357.43
Formelmasse 357.43
Reinheit (%) 99.48%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-programmed cell death