Learn More
Kolophonium, Gummi, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11410891 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
11410891 1 kg
11400891 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11410891 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0215655791
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 14-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Säurezahl: 150 bis 170
Chemische Identifikatoren
CAS 8050-09-7
Summenformel Gehäuse C20H30O2
Molekulargewicht (g/mol) 302.46
MDL-Nummer MFCD00132205
InChI-Schlüssel RSWGJHLUYNHPMX-UHFFFAOYNA-N
Synonym 4bs,1r,10ar,4ar-1,4a-dimethyl-7-methylethyl-1,2,3,4,5,6,10,10a,4a,4b-decah ydrophenanthrenecarboxylic acid, 4ar-7-isopropyl-1,4a-dimethyl-2,3,4,4b,5,6,10,10a-octahydrophenanthrene-1-carboxylic acid
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Rosin, Gum
Farbe Orange
Dichte 1,07 - 1,09 g/cm3 bei 20 °C
Menge 1 kg
Physikalische Form Brocken