Learn More
Thermo Scientific Chemicals Rosolsäure
Artikelnummer. 10461461 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10461461 100 g Glasflasche 100 Gramm
10615102 25 g Glasflasche 25 Gramm
11976921 500 g Glasflasche 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10461461 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. 229831000
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 603-45-2 | C19H14O3 | 290.32 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Indikator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 603-45-2
Summenformel C19H14O3
Molekulargewicht (g/mol) 290.32
MDL-Nummer MFCD00001624
InChI-Schlüssel FYEHYMARPSSOBO-UHFFFAOYSA-N
Synonym aurin, rosolic acid, corallin, p-rosolic acid, aurine, spirit aurine, corallin spirit soluble, 4,4'-dihydroxyfuchsone, aurin no. 555, 4-bis 4-hydroxyphenyl methylene cyclohexa-2,5-dienone
PubChem CID 5100
ChEBI CHEBI:34544
IUPAC-Name 4-[bis(4-hydroxyphenyl)methylidene]cyclohexa-2,5-dien-1-one
SMILES OC1=CC=C(C=C1)C(C1=CC=C(O)C=C1)=C1C=CC(=O)C=C1
Specifica
Chemischer Name oder Material Rosolic acid
Farbe Braunrot
Verlust bei Trocknung 10% max. (110°C, 1 hr)
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Glasflasche
Menge 100 g
Beilstein 08,361
Merck Index 15,872
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: practically insoluble. Other solubilities: freely soluble in naoh,koh,70% h2so4 and hcl,freely soluble in alcohol,slightly soluble in ether and chloroform
Formelmasse 290.32
Physikalische Form Kristallpulver
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Rosolic acid
Avvertenza
  • Achtung
Categoria di pericolo
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Consigli di prudenza
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
RUO – Research Use Only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.