Learn More
STOPCOCK 8MM
Absperrhahn zur Verwendung mit Saugflaschen 1565: Serie mit Rotaflo™ PTFE-Passfeder
Marke: Rotaflo GP6/10W
103.55 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23259" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.09000kg
Beschreibung
- Absperrhahn zur Verwendung mit Saugflaschen 1565: Serie mit Rotaflo™ PTFE-Passfeder
- Unverzichtbare Ersatzanschlüsse und Dichtringe für 1565:-Serie
Spezifikation
Borosilikatglas | |
Rotaflo™ Absauger |