Learn More
Cole-Parmer™ Rotationsverdampfer, Kühlfinger-Kondensator, kunststoffbeschichtet
Artikelnummer. 15816232
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
2 L
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
15816232 2 L 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15816232 Lieferant Cole-Parmer™ Lieferanten-Nr. RE402P
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Kompakter digitaler Rotationsverdampfer, mit vertikalem Kühlfinger-Glas-Set, ideal für die Extraktion von Lösungsmitteln bei begrenztem Wasserverbrauch. Kunststoffbeschichtet für zusätzlichen Schutz bei Verwendung unter Vakuum.
  • Digitale Steuerung
  • Kann für Links- oder Rechtshänder ausgerichtet werden
  • Einfacher, ausgeglichener Hubmechanismus
  • Flüssigkeitspfad aus PTFE/Glas für chemische Inertheit
  • Langlebige mit Graphit imprägnierte PTFE-Vakuumversiegelung
  • Effizientes Kolben- und Dampfröhren-Auswurfsystem
Ein Rotationsverdampfer ist ein Destilliergerät, das einen effizienten Kondensator mit einem rotierenden Probenkolben enthält. Da der Kolben mit dem Lösungsmittel gedreht wird, verteilt er kontinuierlich eine dünne Flüssigkeitsschicht über die gesamte Innenfläche. Dadurch entsteht eine sehr große Verdunstungsoberfläche, der Proben- oder Rundkolben kann zusätzlich durch ein zugehöriges Bad erhitzt werden, um den Prozess zu beschleunigen. Das gesamte System ist vakuumdicht gestaltet, eine zugehörige Vakuumpumpe kann angeschlossen werden, um den Gesamtdruck und somit den Siedepunkt der Probe zu verringern.
Das Gerät ist zudem mit einem anwenderfreundlichen Vakuumauslöser und einem kontinuierlichen Zuführsystem ausgestattet, mit dem mehr Lösungsmittel in den rotierenden Rundkolben gezogen werden kann, ohne dass der Betrieb unterbrochen werden muss.
Die kunststoffbeschichtete Version bietet zusätzliche Sicherheit bei der Verwendung von Glasgeräten unter Vakuum. Die Kunststoffbeschichtung trägt dazu bei, die Verletzungsgefahr für den Bediener zu verringern, falls eine Glaskomponente unter Vakuum zerbricht. Die zusätzliche Sicherheit einer Kunststoffbeschichtung gibt dem Bediener auch genügend Zeit, um potenziell gefährliche Chemikalien ohne Auslaufen in ein geeignetes Gefäß zu transferieren.
  • Der RE402P Rotationsverdampfer verfügt über einen vertikal ausgerichteten Kühlfinger-Glaskondensator für die Verwendung mit Eis oder Trockeneis für flüchtige oder niedrig siedende Lösungsmittel. Bieter eine Möglichkeit zur Kühlung, ohne die Notwendigkeit einer konstanten Kühlwasserversorgung.
  • Glas-Set 402P
    Kühlfinger-Kondensator mit Kunststoffbeschichtung, vertikaler Spulenkondensator mit Kunststoffbeschichtung, Ablauf für Kühlfinger-Kondensator, Dampfrohr für Kühlfinger-Kondensator, Auffangkolben 1000 ml mit Kunststoffbeschichtung, Rundkolben 1000 ml mit Kunststoffbeschichtung, Zuführröhrchen mit Absperrhahn, Vakuumdichtung, konische Verbindungsklemme, kugelförmige Verbindungsklemme.
Spezifikation
Max. Vakuum 3 mmHg
Spannung 100/240 V
Kapazität (metrisch) 2 L
Geschwindigkeit 10 bis 310 U/min
Display Digital
Motortyp Gleichstrom, bürstenlos
Kondensatortyp Kühlfinger
Kompatibler Kolbentyp Probe: Birnenförmiger TS29/38, Empfänger: Rundkolben S35/20
Abmessungen (L x B x H) 385 x 335 x 470 bis 610 mm
Zertifizierungen CE
Gewährleistung 3 Jahre
Frequenz 50/60 Hz