Learn More
Cole-Parmer™ Rotationsverdampfer, diagonaler Intensivkühler
Artikelnummer. 15876202
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
2 L
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Packungsgröße
15876202 2 L 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15876202 Lieferant Cole-Parmer™ Lieferanten-Nr. 1634057
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3645.00 €
    3306.21 € / 1 Stück
    Sparen 338.79 €
    9% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 17-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Kompakter digitaler Rotationsverdampfer mit diagonalem Glassatz, ideal für die Extraktion von Lösungsmitteln in Abzügen mit Höhenbeschränkungen.
  • Digitale Steuerung
  • Kann für Links- oder Rechtshänder ausgerichtet werden
  • Einfacher, ausgeglichener Hubmechanismus
  • Flüssigkeitspfad aus PTFE/Glas sorgt für chemische Inertheit
  • Langlebige mit Graphit imprägnierte PTFE-Vakuumversiegelung
  • Effizientes Kolben- und Dampfröhren-Auswurfsystem
Ein Rotationsverdampfer ist ein Destilliergerät, das einen effizienten Kondensator mit einem rotierenden Probenkolben enthält. Da der Kolben mit dem Lösungsmittel gedreht wird, verteilt er kontinuierlich eine dünne Flüssigkeitsschicht über die gesamte Innenfläche. Dadurch entsteht eine sehr große Verdunstungsoberfläche, der Proben- oder Rundkolben kann zusätzlich durch ein zugehöriges Bad erhitzt werden, um den Prozess zu beschleunigen. Das gesamte System ist vakuumdicht gestaltet, eine zugehörige Vakuumpumpe kann angeschlossen werden, um den Gesamtdruck und somit den Siedepunkt der Probe zu verringern.
Das Gerät ist zudem mit einem anwenderfreundlichen Vakuumauslöser und einem kontinuierlichen Zuführsystem ausgestattet, mit dem mehr Lösungsmittel in den rotierenden Rundkolben gezogen werden kann, ohne dass der Betrieb unterbrochen werden muss.
  • Der RE400 Rotationsverdampfer ist mit einem diagonal ausgerichteten Glaskondensator für Standarddestillationen ausgestattet.
  • Glassatz 400
    Diagonaler Spiralkondensator, Dampfschlauch für Diagonalkondensator, 1000 ml-Auffangkolben, 1000 ml-Rundkolben, Zulaufrohr mit Absperrhahn, Vakuumversieglung, konische Verbindungsklemme, kugelförmige Verbindungsklemme.
Spezifikation
Max. Vakuum 3 mmHg
Spannung 100/240 V
Kapazität (metrisch) 2 L
Geschwindigkeit 10 bis 310 U/min
Display Digital
Motortyp Gleichstrom, bürstenlos
Kondensatortyp Diagonal
Kompatibler Kolbentyp Probe: Birnenförmiger TS29/38, Empfänger: Rundkolben S35/20
Abmessungen (L x B x H) 385 x 335 x 470 bis 610 mm
Zertifizierungen CE
Gewährleistung 3 Jahre
Frequenz 50/60 Hz