Learn More
IKA™ Lippendichtung für Rotationsverdampfer
Artikelnummer. 11963817 Alle ansehen IKA Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
RV 10.8001 Rotationsverdampfer
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Geräte) Packungsgröße
11963817 RV 10.8001 Rotationsverdampfer 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11963817 Lieferant IKA™ Lieferanten-Nr. 0003907000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    177.00 €
    157.00 € / 1 Stück
    Sparen 20.00 €
    11% Rabatt
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Zur Verwendung mit RV 10.8001 Rotationsverdampfern.
  • Hohe chemische Beständigkeit
  • Hergestellt aus einer PTFE-Verbindung
  • Mit integrierter Edelstahlfeder
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Lippendichtung
Material PTFE
Typ Rotationsverdampfer Lippendichtung
Zur Verwendung mit (Geräte) RV 10.8001 Rotationsverdampfer
Enthält Edelstahl, PVDF
Menge 1/Packung