Learn More
Olympus™ Drehbarer Objekttisch-Adapter, SZX-STAD1
Erweitern Sie mit diesem Drehstufen-Adapter die Optionen für Bewegung, Beleuchtung und Photomikrografie. Mit dem Olympus™ Drehstufen-Adapter SZX-STAD1 können Sie die U-SRG- oder U-SRP-Drehbühne auf dem SZ2-ST Standardstativ, dem SZX-ST-Standardstativ, dem großen Stativ oder dem SZX-Beleuchtungsstativ montieren.
Marke:  Olympus™ K10017129
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 12560577
  • 240.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 10-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Für eine Vielzahl von Stativen
  • Für ein Beleuchtungsstativ
  • Für Kameraadapter für eine Vielzahl von Mikroskopmodellen
Spezifikation
Spezifikation
Drehstufen-Adapter
Ständer U-SRG, U-SRP, SZX-ST, SZX Ständer mit Beleuchtung, SZX Mikroskope, Kameraadapter für Mikroskope der Serien Olympus BX, CX, MX, STM, SZX, IX und GX.