Learn More
BUCHI Rotavapor R-300 Heating Bath
Artikelnummer. 15550590 Alle ansehen Buchi Produkte
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
1 l
5 l
Spannung:
110 V
230 V
Packungsgröße:
1 Stück
Enthält:
Grundplatte
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Spannung unitSize Enthält
15550590 1 l 230 V 1 Stück -
15560590 1 l 230 V 1 Stück Grundplatte
15570590 5 l 230 V 1 Stück -
15580590 5 l 230 V 1 Stück Grundplatte
15797092 5 l 110 V 1 Stück Grundplatte
5 options
Artikelnummer. 15550590
Marke: BUCHI 11B301001
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Rotavapor heating bath for up to 5 L evaporating flasks and temperatures up to 220°C
  • Efficient and quick heating
  • Use with water up to 95°C
  • Use with oil for temperatures up to 220°C (B-305, 5 L bath only)
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 1 l
Typ Heating Circulation Bath
Spannung 230 V