Learn More
BUCHI Rotavapor R-300 Heating Bath
Alle ansehen Buchi Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
1 l
5 l
Enthält:
Grundplatte
Spannung:
110 V
230 V
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Efficient and quick heating
- Use with water up to 95°C
- Use with oil for temperatures up to 220°C (B-305, 5 L bath only)
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 5 l |
| Typ | Heating Circulation Bath |
| Enthält | Grundplatte |
| Spannung | 230 V |