Learn More
Carl Roth™ Rotilabo™ HDPE Deep Freeze Box
Artikelnummer. p-8006295
Encompass_Preferred
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
1000 mL
1500 mL
2000 mL
Artikelnummer. 10277752
Marke: Carl Roth™ A272.1
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 1500 mL
Verschlussmaterial LDPE
Verschlusstyp Slip Lid
Farbe Natural
Material HDPE
Form Rechteckig
Zur Verwendung mit (Anwendung) Foodstuff
Enthält LDPE Notched Lid
Produkttyp Gefrierbox
Menge 5/Pk.
Temperaturbereich (metrisch) -40°C to +95°C
Länge (metrisch) 208 mm
Breite (metrisch) 103 mm
Höhe (metrisch) 94 mm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.