Learn More
Carl Roth™ Rotilabo™ Kühlpacks aus Polyethylen
Artikelnummer. p-8006297
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5/Packung
50/Packung
Packungsgröße:
5 Stück
Artikelnummer. Menge unitSize
10479344 50/Packung -
10076772 5/Packung 5 Stück
2 options
Artikelnummer. 10479344
Marke: Carl Roth™ E447.2
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Made of environmental-friendly polyethelene. The Carl Roth Rotilabo™ Polyethylene Cooling Packs help to regulate temperatures.
  • Made of environmental-friendly polyethelene
  • Filled with coolant
  • Dimensions: 169 x 75 x 19mm
  • Weight 220g each
Spezifikation
Abmessungen (L x B x H) 169 x 75 x 19 mm
Gewicht (metrisch) 220 g
Material Polyethylen
Typ Cooling Pack
Menge 50/Packung