Learn More
Carl Roth™ Rotilabo™ Kühlpacks aus Polyethylen
Beschreibung
- Made of environmental-friendly polyethelene
- Filled with coolant
- Dimensions: 169 x 75 x 19mm
- Weight 220g each
Spezifikation
Spezifikation
| Abmessungen (L x B x H) | 169 x 75 x 19 mm |
| Gewicht (metrisch) | 220 g |
| Material | Polyethylen |
| Typ | Kühlung /Pckg. |
| Menge | 5/Packung |