missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Carl Roth™ Rotilabo Polystyrene Drawer Tray

Marke:  Carl Roth™ L064.1

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg

Artikelnummer. 10178811

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen


Beschreibung

Beschreibung

Spezifikation

Spezifikation

70 mm
Polystyrene
440 mm
Rectangular
340 mm
Drawer Tray
1 Each
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote