Learn More
Carl Roth™ Rotilabo™ Silikonschläuche
Artikelnummer. 10607872
Encompass_Preferred
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
3 mm
7 mm
8 mm
Außendurchmesser (metrisch):
5 mm
10 mm
12 mm
Dicke (metrisch):
1 mm
1,5 mm
2 mm
Gesamtlänge (metrisch):
10 m
25 m
Packungsgröße:
10 Meter
Artikelnummer. 10607872
Marke: Carl Roth™ 9562.1
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Manufactured from silicone. The Carl Roth Rotilabo™ Silicone Tubing can be used for a wide array of functions.
  • Temperature range -60 to +200 °C (for short periods up to +260 °C)
  • Hardness: 60 Shore A, soft, flexible, slightly opaque 
  • Suitable for peristaltic pumps
  • Autoclavable
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Innendurchmesser (metrisch) 3 mm
Material Silikon
Außendurchmesser (metrisch) 5 mm
Gesamtlänge (metrisch) 25 m
Dicke (metrisch) 1 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Suitable for peristaltic pumps
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -60 °C
Farbe Slightly Opaque
Flexibility Flexibel
Max. Operating Temperature (Metric) 200°C
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.