Learn More
Carl Roth™ Rotilabo™ Transparent Polypropylene Female Luer Tubing Connectors
Marke:  Carl Roth™ CT63.1
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15165445
  • 20.66 € / 10 Stück
Verfügbar ab: 07-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
Female Luer Tubing Connector
Polypropylene
10 Pack
Autoclavable
For 2.4mm I.D. Hoses
Transparent