Learn More
Gilson™ Roto-Mini Plus Rotator
Artikelnummer. 16388591 Alle ansehen Gilson Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Steckertyp:
EU-Stecker
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Steckertyp Packungsgröße
16388591 EU-Stecker 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16388591 Lieferant Gilson™ Lieferanten-Nr. 36110110
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    640.00 €
    594.99 € / 1 Stück
    Sparen 45.01 €
    7% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 29-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieser Roto-Mini Plus Rotator mit variabler Drehzahl bietet drei Betriebsmodi zum Mischen und ist für viele Standard-Röhrchengrößen geeignet, was ihn zu einer flexiblen Ergänzung für jedes Labor macht.
  • Flexible Betriebsmodi
  • Bei Drehzahlen zwischen 5 − 70 U/min
  • Bietet drei verschiedene Mischmodi für viele Anwendungen, darunter:
    • Mischen – Die Proben werden durch Oszillationen bewegt, um die Durchmischung zu verbessern
    • Pause – Die Probenrotation umfasst regelmäßige Pausen
    • Schütteln – Die Proben werden sanft hin- und hergeschüttelt
  • Passt sich vielen Röhrchenarten an
  • Enthält vier Halter, die die folgenden gängigen Röhrchengrößen abdecken:
    • 11 x 1,5/2,0 ml-Röhrchen
    • 5 x 5/7 ml-Röhrchen
    • 5 x 10/15 ml-Röhrchen
    • 6 x 50 ml-Röhrchen/24 x 0,5 ml-Röhrchen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Drehzahlbereich 1 bis 70 U/min
Spannung 100/240 V
Wirkleistung 5 W
Stromstärke 0,25 A
Aufnahmevermögen 6 x 50 ml, 20 x 15 ml, 44 x 1,5 bis 2,0 ml
Produkttyp Rotator mit variabler Drehzahl
Steckertyp EU-Stecker
Frequenz 50/60 Hz
Abmessungen (L x B x H) 27,5 x 15,2 x 16,5 cm