Learn More
Thermo Scientific™ Becher für Thermo Scientific™ HAEMAFlex™ Ausschwingrotoren
Erweitern Sie mit einer Auswahl von Bechern für Thermo Scientific™ HAEMAFlex™ Blutbank-Rotoren die Kapazität der einzelnen Becher oder maximieren Sie die Gesamtzahl der Blutbeutel pro Zentrifugiervorgang.
Marke: Thermo Scientific™ 75003836
Weitere Details : Netto-Gewicht : 2.73000kg
Beschreibung
Die Thermo Scientific Blutbankzentrifugen bieten die Flexibilität zur Auswahl von Rotoren mit höherer Kapazität oder zur Anpassung bestehender Arbeitsabläufe, mit einer Auswahl von Thermo Scientific™ HAEMAFlex™ Rotoren und Bechersystemen.
Mit dem HAEMAFlex 6 Ausschwingrotor mit einer Blutbeutelkapazität von 6 x 550 ml decken Sie den Blutverarbeitungsbedarf Ihres Labors für normalen bis mittleren Durchsatz, oder rüsten Sie mit dem HAEMAFlex 8 Ausschwingrotor bei Verwendung desselben Bechersystems auf 8 x 550 ml-Beutel auf.Wählen Sie für Blutverarbeitungsbedarf mit hohem Durchsatz den HAEMAFlex 12 Ausschwingrotor mit einer Kapazität von 12 x 500 ml-Blutbeuteln, oder erweitern Sie die Kapazität Ihrer Zentrifuge bei Verwendung derselben Becherauswahlen auf 16 x 500 ml-Blutbeutel mit dem HAEMAFlex 16 Rotor.
Rüsten Sie auf Thermo Scientific™ Dura-Coat™ Becher mit Nickelbeschichtung auf, um den Schutz vor Korrosion durch Feuchtigkeit, Chemikalien oder alkaline Lösungen zu verbessern.
Spezifikation
HAEMAFlex 6/8 Ausschwingrotoren | |
12/16 x 500 ml | |
Ovaler, einzelner Blutbeutelbecher, mit Dura-Coat (Set mit 2) |