Learn More
Velp Scientifica™ VCR2 SCHNEIDEROTOR 20MM .
Velp Scientifica™ Rotor für OV5 Homogenisator kann mit einer Reihe Schäften und Statoren für OV5 Homogenisen neu konfiguriert werden.
Marke: Velp Scientifica™ A00000058
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.03000kg
Beschreibung
Der Velp Scientifica™ Rotor für OV5 Homogenisatoren kann mit einer Reihe von Schäften und Statoren für OV5 Homogenisatoren neu konfiguriert werden.
- Kann entfernt und neu konfiguriert werden
- Austauschbar
- Anwenderfreundlich
- Robust und langlebig
Spezifikation
Cutter-Rotor | |
OV5 Homogenisator | |
Je 1 |
30 mm | |
Gehäuse VCR3 |